Learn More
Fluroxipir-2-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328293 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328293 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13849905AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluroxypyr-2-hydroxy
CAS 94133-62-7
Nombres de analitos o componentes Fluroxypyr-2-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H3 Cl2 F N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2(1H)-pyridinone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3Cl2FN2O/c6-1-3(9)2(7)5(11)10-4(1)8/h(H3,9,10,11)
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)NC(=C1Cl)F
Nombre IUPAC 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-1H-piridin-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 196.99
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9606 g/mol