Learn More
Fluroxipir-2-butoxi-1-metiletilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317897 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317897 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13849900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl
CAS 154486-27-8
Nombres de analitos o componentes Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H19 Cl2 F N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, 2-butoxy-1-methylethyl ester (9CI), Fluroxypyr butometyl ester, Fluroxypyr butoxypropyl ester, Fluroxypyr-butometyl
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19Cl2FN2O4/c1-3-4-5-21-6-8(2)23-9(20)7-22-14-11(16)12(18)10(15)13(17)19-14/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,18,19)
SMILES CCCCOCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl
Nombre IUPAC 2-(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoropiridin-2-il)oxiacetato de 1-butoxipropan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 369.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.0706 g/mol