Learn More
Fluroxipir 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310153 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310153 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13849000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluroxypyr
CAS 69377-81-7
Nombres de analitos o componentes Fluroxypyr
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 F N2 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)
SMILES Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoropiridina-2-il)oxiacético
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 255.03
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.9661 g/mol