Learn More
Fluroxipiro-1-metilheptil éster, TRC
Código de producto. 30012562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012562 5 g 5 g
17961515 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5987905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81406-37-3
Fórmula molecular C15 H21 Cl2 F N2 O3
Peso molecular (g/mol) 367.24
Sinónimo Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, 1-methylheptyl ester (9CI), Attain A, Dowco 433, Fluroxypyr 1-methylheptyl ester, Fluroxypyr meptyl, Fluroxypyr meptyl ester, Spotlight, Spotlight (pyridinoxyacetate herbicide), Starane, Starane 2, Starane 250, Starane 250EC, Starane Ultra, Tomahawk, Trophy A, XRM 5084, Acetic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, 1-methylheptyl ester, Fluroxypyr-1-methylheptyl Ester
Nombre IUPAC octan-2-yl 2-(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoropiridina-2-il)oxiacetato
SMILES CCCCCCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluroxypyr-1-methylheptylester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21Cl2FN2O3/c1-3-4-5-6-7-9(2)23-10(21)8-22-15-12(17)13(19)11(16)14(18)20-15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H2,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0913