Learn More
Flurofamida, TRC
Código de producto. 30240967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240967 50 mg 50 miligramos
30240753 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59668550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70788-28-2
Fórmula molecular C7H9FN3O2P
Peso molecular (g/mol) 217.14
Sinónimo 4-Fluoro-N-(diaminophosphinyl)benzamide, Flurfamide, NSC 342995
SMILES NP(=O)(N)NC(=O)c1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurofamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9FN3O2P/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(12)11-14(9,10)13/h1-4H,(H5,9,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0416