Learn More
Tocris Bioscience™ Flurofamide
Descripción
Flurofamide is a urease inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurofamide |
| CAS | 70788-28-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C7H9FN3O2P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.14 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 217.14 |