Learn More
Flurocloridona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30316833 1 mL
1 options
Código de producto. 30316833 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13847500AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurochloridone
CAS 61213-25-0
Nombres de analitos o componentes Flurochloridone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 Cl2 F3 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 3-Chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone, Fluorochloridone, Flurochloridone, R 40244, Racer, Racer 25, Racer 250 EC, Rainbow, Twin Gold Pack, 2-Pyrrolidinone, 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CC(CCl)C(Cl)C2=O
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(clorometilo)-1-[3-(trifluorometilo)fenil]pirrolidina-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 312.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0092 g/mol