Learn More
Flurocloridón, TRC
Código de producto. 30135066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135066 1 g 1 g
30041223 100 mg 100 miligramos
18090070 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5990331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61213-25-0
Fórmula molecular C12 H10 Cl2 F3 N O
Peso molecular (g/mol) 312.12
Sinónimo 3-Chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone, Fluorochloridone, Flurochloridone, R 40244, Racer, Racer 25, Racer 250 EC, Rainbow, Twin Gold Pack, 2-Pyrrolidinone, 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(clorometilo)-1-[3-(trifluorometilo)fenil]pirrolidina-2-ona
SMILES FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CC(CCl)C(Cl)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurochloridone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0092