Learn More
Fluridona, TRC
Código de producto. 30400933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400933 250 mg
30396328 100 mg
30399970 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598770250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59756-60-4
Fórmula molecular C19 H14 F3 N O
Peso molecular (g/mol) 329.32
Sinónimo Fluridone, 4(1H)-Pyridinone, 1-methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4(1H)-pyridinone (ACI), EL 171, Fluridone, Sonar
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenil-5-[3-(trifluorometil)fenil]piridin-4-ona
SMILES CN1C=C(C(=O)C(=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluridone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F3NO/c1-23-11-16(13-6-3-2-4-7-13)18(24)17(12-23)14-8-5-9-15(10-14)19(20,21)22/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1027