Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluridone |
| CAS | 59756-60-4 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 0.358 g/cm3 |
| Beilstein | 1547990 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 154°C to 155°C |
| Peso molecular (g/mol) | 329.32 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |