Learn More
Flurbiprofeno, TRC
Código de producto. 30137082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137082 25 g 25 g
30006552 500 mg 500 miligramos
30011552 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59870025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5104-49-4
Fórmula molecular C15 H13 F O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Sinónimo Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid, 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoro-α-methyl- (8CI), Hydratropic acid, 3-fluoro-4-phenyl- (7CI), 2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, (±)-Flurbiprofen, 2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propionic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propanoic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propionic acid, 2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, 2-Fluoro-α-methyl-4-diphenylacetic acid, 3-Fluoro-4-phenylhydratropic acid, Adfeed, Ansaid, Antadys, BTS 18322, Cebutid, FP 70, FP-A, Flugalin, Flurbifen, Fluribiprofen, Fluroben, Flurofen, Froben, Racemic flurbiprofen, Stayban, Synalgo, U 27182, Zepolas, dl-2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propionic acid, dl-Flurbiprofen, rac-Flurbiprofen
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza >95%