Learn More
Éster de octaetilenglicol de flurbiprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurbiprofen PEG Ester (Mixture of Isomers) |
| CAS | 198210-09-2 |
| Fórmula molecular | C31 H45 F O10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 23-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosyl 2-(2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H45FO10/c1-26(28-7-8-29(30(32)25-28)27-5-3-2-4-6-27)31(34)42-24-23-41-22-21-40-20-19-39-18-17-38-16-15-37-14-13-36-12-11-35-10-9-33/h2-8,25-26,33H,9-24H2,1H3 |
| SMILES | CC(C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoato de 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 596.681 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.3 |