Learn More
Flurbiprofeno, Mikromol™
Código de producto. 18093230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18093230 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18093230 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0727.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flurbiprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Nombres de analitos o componentes Flurbiprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 F O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 244.26
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09 g/mol