Learn More
Flurbiprofeno, LoGiCal
Código de producto. 30464253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464253 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464253 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0727.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Nombres de analitos o componentes Flurbiprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 F O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 244.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09 g/mol