Learn More
Éster isopropílico de flurbiprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30050212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050212 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050212 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0727.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de flurbiprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen Isopropyl Ester
CAS 252846-89-2
Nombres de analitos o componentes Flurbiprofen Isopropyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 F O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flurbiprofen Isopropyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19FO2/c1-12(2)21-18(20)13(3)15-9-10-16(17(19)11-15)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 286.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286,1369 g/mol