Learn More
Flurbiprofen Glyceryl Ester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurbiprofen Glyceryl Ester |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19FO4/c1-12(18(22)23-11-15(21)10-20)14-7-8-16(17(19)9-14)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,12,15,20-21H,10-11H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.13 |