Learn More
Flurbiprofeno Éster de Gliceril, TRC
Código de producto. 30408464
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30408464 10 mg
30403239 50 mg
30398192 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30408464 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG61522810MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124635-84-3
Fórmula molecular C18H19FO4
Peso molecular (g/mol) 318.34
Sinónimo 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-Biphenyl]-4-acetic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, 2,3-Dihydroxypropyl 2-(2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate
SMILES CC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1)C(OCC(O)CO)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen Glyceryl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19FO4/c1-12(18(22)23-11-15(21)10-20)14-7-8-16(17(19)9-14)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,12,15,20-21H,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.13