Learn More
Flurbiprofeno Éster de Gliceril, TRC
Código de producto. 30403239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403239 50 mg
30408464 10 mg
30398192 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61522850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124635-84-3
Fórmula molecular C18H19FO4
Peso molecular (g/mol) 318.34
Sinónimo 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-Biphenyl]-4-acetic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, 2,3-Dihydroxypropyl 2-(2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate
SMILES CC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1)C(OCC(O)CO)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen Glyceryl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19FO4/c1-12(18(22)23-11-15(21)10-20)14-7-8-16(17(19)9-14)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,12,15,20-21H,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.13