Learn More
Éster etílico de flurbiprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30051415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051415 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051415 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0727.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de flurbiprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen Ethyl Ester
CAS 64858-90-8
Nombres de analitos o componentes Flurbiprofen Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 F O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flurbiprofen Ethyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, Flurbiprofen ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17FO2/c1-3-20-17(19)12(2)14-9-10-15(16(18)11-14)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 272.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1213 g/mol