Learn More
Flurbiprofeno-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurbiprofen-d5 |
| CAS | 215175-76-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 D5 H8 F O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl-2',3',4',5',6'-d5]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-methyl- (9CI), 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5]-4-acetic acid, Flurbiprofen-d5, Flurbiprofen-D5 (phenyl-D5), (±)-Flurbiprofen-d5 (phenyl-d5), 2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl-2',3',4',5',6'-d5)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ccc(cc2F)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-fluoro-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.292 |
| Mostrar más |