Learn More
(±)-flurbiprofeno-d5 (fenil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurbiprofen-d5 |
| CAS | 215175-76-1 |
| Fórmula molecular | C15 D5 H8 F O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl-2',3',4',5',6'-d5]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-methyl- (9 CI), 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5]-4-acetic acid, Flurbiprofen-d5, Flurbiprofen-D5 (phenyl-D5), (±)-Flurbiprofen-d5 (phenyl-d5), 2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl-2',3',4',5',6'-d5)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10 H,1H3,(H,17,18)/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2ccc(cc2F)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-fluoro-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.292 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.121 g/mol |
| Mostrar más |