Learn More
Flurbiprofeno-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurbiprofen-d3 |
| CAS | 1185133-81-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H10 F O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-(methyl-d3)- (ACI), 2-Fluoro-α-(methyl-d3)[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid (ACI), 3,3,3-Trideuterio-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid, Flurbiprofen-d3, Flurbiprofen-D3 (methyl-D3), 2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propionic-3,3,3-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.28 |
| Mostrar más |