Learn More
Flurbiprofeno acil-beta-d-glucuronido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30390899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390899 10 mg
30389090 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59871510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91683-37-3
Fórmula molecular C21 H21 F O8
Peso molecular (g/mol) 420.38
Sinónimo 1-(2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetate)-β-D-glucopyranuronic Acid, Flurbiprofen Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(3-fluoro-4-fenil-fenil)propanoiloxi]-3,4,5-trihidroxi-tetrahidropiran-2-ácido carboxílico
SMILES CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2ccc(c(F)c2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen acyl-beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21FO8/c1-10(12-7-8-13(14(22)9-12)11-5-3-2-4-6-11)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h2-10,15-18,21,23-25H,1H3,(H,26,27)/t10?,15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.122