Learn More
Flurandrenolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flurandrenolide |
| CAS | 1524-88-5 |
| Fórmula molecular | C24 H33 F O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 33379, 6α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide, Alondra F, Cordran, Drenison, Drocort, Fluadrenolone, Fludroxicortide, Fludroxycortide, Fluorandrenolone, Fluorandrenolone acetonide, Fluoroandrenolone acetonide, Flurandrenolide, Flurandrenolone, Flurandrenolone acetonide, Haelan, Haldrone F, L 33379, Sermaka |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (6α ,11β ,16α)-6-Fluoro-11,21-dihidroxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregn-4-eno-3,20-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 436.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.2261 |