Learn More
Flurandrenolida, Mikromol™
Código de producto. 17991246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17991246 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17991246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1873.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flurandrenolida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurandrenolide
CAS 1524-88-5
Nombres de analitos o componentes Flurandrenolide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H33 F O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 33379, Alondra F, Cordran, Drenison, Drocort, Fluadrenolone, Fludroxycortide, Fluorandrenolone, Fluorandrenolone acetonide, Fluoroandrenolone acetonide, Flurandrenolide, Flurandrenolone, Flurandrenolone acetonide, Haelan, Haldrone F, L 33379, Sermaka, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (6alpha,11beta,16alpha)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17alpha-(isopropylidenedioxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Fluoro-16alpha-hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide, Fludroxicortide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Nombre IUPAC (6α ,11β ,16α)-6-Fluoro-11,21-dihidroxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregn-4-eno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 436.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.2261 g/mol