Learn More
Flurandrenolide, MedChemExpress
Código de producto. 16493796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493796 25 mg 25 miligramos
16450376 2 mg 2 miligramos
16418648 10 mg 10 miligramos
16401098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1013
MedChemExpress Fludroxycortide is a synthetic topical steroid and is used as an anti-inflammatory treatment for use on skin irritations.
Fludroxycortide is a synthetic topical steroid and is used as an anti-inflammatory treatment for use on skin irritations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurandrenolide
CAS 1524-88-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33FO6
Cantidad 25 mg
Sinónimo Fludroxycortide Flurandrenolone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (229.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@H](F)C5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 436.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.51
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation