Learn More
Fluralaner, MedChemExpress
Código de producto. 16493247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Codice prodotto. Cantidad unitSize
16493247 50 mg 50 miligramos
16489757 5 mg 5 miligramos
16467206 100 mg 100 miligramos
16407238 10 mg 10 miligramos
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16493247
Marca: Medchem Express HY16973
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Specifica
Nombre del producto químico o material Fluralaner
Forma física Solid
CAS 864731-61-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17Cl2F6N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo A1443 AH252723
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)C2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 556.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.29
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati