Learn More
Fluralaner 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310031 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310031 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13806000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluralaner
CAS 864731-61-3
Nombres de analitos o componentes Fluralaner
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H17 Cl2 F6 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]benzamide, 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]benzamide, A 1443, AH 252723, Bravecto, Fluralaner
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17Cl2F6N3O3/c1-11-4-12(2-3-16(11)19(35)31-9-18(34)32-10-21(25,26)27)17-8-20(36-33-17,22(28,29)30)13-5-14(23)7-15(24)6-13/h2-7H,8-10H2,1H3,(H,31,35)(H,32,34)
SMILES Cc1cc(ccc1C(=O)NCC(=O)NCC(F)(F)F)C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(Cl)c3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-1,2-oxazol-3-il]-2-metil-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroetilamino)etil]benzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 556.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.0551 g/mol