Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluquinconazole |
| CAS | 136426-54-5 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.58 g/cm3 (20°C) |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 191°C to 193°C |
| Sinónimo | 3-(2,4-Dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-trizol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one |
| Peso molecular (g/mol) | 376.17 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Fungicidas y bactericidas |