Learn More
Flupirsulfurón-metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flupyrsulfuron-methyl |
| CAS | 144740-53-4 |
| Fórmula molecular | C15 H14 F3 N5 O7 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Flupyrsulfuron-methyl, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-6-(trifluoromethyl)-, methyl ester, 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14F3N5O7S/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(nc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoilsulfamoil]-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 465.361 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.057 |