Learn More
Flupirsulfurón-metil sodio 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309106 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309106 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13802500ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupyrsulfuron-methyl sodium
CAS 144740-54-5
Nombres de analitos o componentes Flupyrsulfuron-methyl sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 F3 N5 O7 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14F3N5O7S.Na/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18;/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc(nc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC sodio;(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoil-[3-metoxicarbonil-6-(trifluorometil)piridin-2-il]sulfonilazanida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 487.343
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.0385 g/mol