Learn More
Flupirimina, TRC
Código de producto. 30405074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405074 100 mg
30400686 10 mg
30396796 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF168955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689566-03-7
Fórmula molecular C13 H9 Cl F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 315.68
Sinónimo Acetamide, N-[1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoro-, [N(E)]-, [N(E)]-N-[1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoroacetamide, Flupyrimin, ME 5382
Nombre IUPAC (NE)-N-[1-[(6-cloropiridina-3-il)metil]piridina-2-ilideno]-2,2,2-trifluoroacetamida
SMILES FC(F)(F)C(=O)\N=C\1/C=CC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupyrimin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0386