Learn More
Flupirimina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327281 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327281 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13802400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupyrimin
CAS 1689566-03-7
Nombres de analitos o componentes Flupyrimin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H9 Cl F3 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetamide, N-[1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoro-, [N(E)]-, [N(E)]-N-[1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoroacetamide, Flupyrimin, ME 5382
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+
SMILES FC(F)(F)C(=O)\N=C\1/C=CC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2
Nombre IUPAC (NE)-N-[1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]piridin-2-ilideno]-2,2,2-trifluoroacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 315.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0386 g/mol