Learn More
Flupiradifurona, TRC
Código de producto. 30132648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132648 25 mg 25 miligramos
17992155 1 mg 1 miligramo
17934005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59861525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 951659-40-8
Fórmula molecular C12 H11 Cl F2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 288.68
Sinónimo 2(5H)-Furanone, 4-[[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-, 3-[[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one, 4-[[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one, BYI 02960, Flupyradifurone
Nombre IUPAC 3-[(6-cloropiridina-3-il)metil-(2,2-difluoroetil)amino]-2H-furano-5-una
SMILES FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Flupyradifurone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0477
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.