Learn More
Flupiradifurona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315310 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315310 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13802300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupyradifurone
CAS 951659-40-8
Nombres de analitos o componentes Flupyradifurone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H11 Cl F2 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2(5H)-Furanone, 4-[[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-, 3-[[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one, 4-[[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one, BYI 02960, Flupyradifurone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2
SMILES FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2
Nombre IUPAC 3-[(6-cloropiridin-3-il)metil-(2,2-difluoroetil)amino]-2H-furan-5-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 288.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0477 g/mol