Learn More
Flupropanato, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flupropanate |
| CAS | 756-09-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Flupropanate |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C3 H2 F4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(5)3(6,7)2(8)9/h1H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetrafluoropropiónico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.04 |
| Mostrar más |