Learn More
Flupoxam 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322124 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322124 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13801700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupoxam
CAS 119126-15-7
Nombres de analitos o componentes Flupoxam
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H14 Cl F5 N4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-[4-chloro-3-[(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl]phenyl]-5-phenyl-, 1-[4-Chloro-3-[(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl]phenyl]-5-phenyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Flupoxam
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14ClF5N4O2/c20-14-7-6-13(8-12(14)9-31-10-18(21,22)19(23,24)25)29-17(11-4-2-1-3-5-11)27-16(28-29)15(26)30/h1-8H,9-10H2,(H2,26,30)
SMILES NC(=O)c1nc(c2ccccc2)n(n1)c3ccc(Cl)c(COCC(F)(F)C(F)(F)F)c3
Nombre IUPAC 1-[4-cloro-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoximetil)fenil]-5-fenil-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 460.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.0725 g/mol