Learn More
Maleato de flupirtina, Mikromol™
Descripción
Maleato de flupirtina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flupirtine Maleate |
| CAS | 75507-68-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Flupirtine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 F N4 O2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flupirtine Maleate, Carbamic acid, N-[2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Carbamic acid, [2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, [2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Efiret, W 2964M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17FN4O2.C4H4O4/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; N-[2-amino-6-[(4-fluorofenil)metilamino]piridin-3-il]carbamato de etilo |
| Mostrar más |