Learn More
Flupirtine Maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16447258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447258 10 mg 10 miligramos
16407226 100 mg 100 miligramos
16403277 50 mg 50 miligramos
16401826 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17001
MedChemExpress Flupirtine Maleate is a brain penetrant, and orally bioavailable, non-opioid and centrally acting analgesic agent. Flupirtine Maleate is an indirect N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) antagonist. Neuroprotective properties.
Flupirtine Maleate is a brain penetrant, and orally bioavailable, non-opioid and centrally acting analgesic agent. Flupirtine Maleate is an indirect N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) antagonist. Neuroprotective properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupirtine Maleate
CAS 75507-68-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21FN4O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (237.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C(N=C1N)NCC2=CC=C(C=C2)F)OCC.O=C(/C=C\C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 420.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.39
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration