Learn More
Maleato de flupirtina, LoGiCal
Código de producto. 30463907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463907 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463907 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1245.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupirtine Maleate
CAS 75507-68-5
Nombres de analitos o componentes Flupirtine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 F N4 O2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flupirtine Maleate, Carbamic acid, N-[2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Carbamic acid, [2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, [2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Efiret, W 2964M
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17FN4O2.C4H4O4/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; N-[2-amino-6-[(4-fluorofenil)metilamino]piridin-3-il]carbamato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 420.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1445 g/mol