Learn More
Flupirtina, LoGiCal
Código de producto. 30460323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460323 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460323 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1245.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupirtine
CAS 56995-20-1
Nombres de analitos o componentes Flupirtine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 F N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
Nombre IUPAC N-[2-amino-6-[(4-fluorofenil)metilamino]piridin-3-il]carbamato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 304.32
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1336 g/mol