Learn More
Sal de clorhidrato de flupirtina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flupirtine phenyl-d4 hydrochloride |
| CAS | 1324717-75-0 |
| Fórmula molecular | C15 D4 H13 F N4 O2 . H Cl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 2-Amino-6-[(p-fluorobenzyl)amino]-3-pyridinecarbamic Acid Ethyl Ester Hydrochlorite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17FN4O2.ClH/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1H/i3D,4D,5D,6D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c(CNc2ccc(NC(=O)OCC)c(N)n2)c([2H])c([2H])c1F |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-[2-amino-6-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluoro-fenil)metilamino]-3-piridil]carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 344.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1353 |