Learn More
Flufenazina, TRC
Código de producto. 30135425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135425 50 mg 50 miligramos
30003522 10 mg 10 miligramos
30006983 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59841850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-23-8
Fórmula molecular C22H26N3OSF3 (.) di-HCl
Peso molecular (g/mol) 510.44
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 10-[3-(2-Hydroxyethyl)piperazinopropyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine, 4-[3-(2-Trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazine ethanol, Elinol, Fluorfenazine, Fluorophenazine, Fluorphenazine, Fluphenazine, Ftorphenazine, Pacinol, Phthorphenazine, S 94, SQ 4918, Siqualine, Siqualon, Triflumethazine, Vespazine
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazina-10-il]propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3OS/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1749
Porcentaje de pureza >95%