Learn More
Sulfona de flufenazina, TRC
Código de producto. 18091040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18091040 25 mg 25 miligramos
18001550 100 mg 100 miligramos
18050750 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18091040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59835025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1476-79-5
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 469.52
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[5,5-dioxi-2-(trifluorometil)fenotiazina-10-il]propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine Sulfone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1647