Learn More
Flufenazina Sulfóxido (Flufenazina Decanoato EP Impureza A), TRC
Código de producto. 30402107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402107 25 mg
30390492 10 mg
30396981 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59841525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-76-6
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 453.52
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5-oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S-oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-, S-oxide (7CI,8CI), 4-[3-[5-Oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, Fluphenazine S-oxide, Fluphenazine sulfoxide, 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Dihydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[5-oxo-2-(trifluorometil)fenotiazina-10-il]propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine S-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.1698
Porcentaje de pureza >95%