Learn More
Flufenazina sulfona N1,N4-dióxido (flufenazina N1,N4,S,S-tetraóxido), Mikromol™
Descripción
Flufenazina sulfona N1,N4-dióxido (flufenazina N1,N4,S,S-tetraóxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide |
| CAS | 86137-45-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H26 F3 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[3-[5,5-Dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1,4-Dioxide, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol S,S,1,4-Tetraoxide, Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide, Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26F3N3O5S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)34(21,32)33)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il]etanol |
| Mostrar más |