Learn More
Octanoato de flufenazina, TRC
Código de producto. 30408479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408479 100 mg
30389661 25 mg
30401261 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598425100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97671-70-0
Fórmula molecular C30H40F3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 563.72
Sinónimo 2-(4-(3-(2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethyl Octanoate, Fluphenazine EP Impurity D
SMILES CCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine Octanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H40F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-12-29(37)38-22-21-35-19-17-34(18-20-35)15-9-16-36-25-10-7-8-11-27(25)39-28-14-13-24(23-26(28)36)30(31,32)33/h7-8,10-11,13-14,23H,2-6,9,12,15-22H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.2793