Learn More
Flufenazina N4'-óxido, TRC
Código de producto. 30405169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405169 10 mg
30394294 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59842010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30897-25-7
Fórmula molecular C22H26F3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 453.52
Sinónimo 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1-Oxide
SMILES IC1=C(O)C(I)=CC(O[13C]2=[13C](I)[13CH]=[13C]([13CH2][13C@@H]([13C](O)=O)[15NH2])[13CH]=[13C]2I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine N4'-oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)27(18-4-1-2-5-20(18)31-21)9-3-8-26-10-12-28(30,13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.1698