Learn More
Diclorhidrato de N,N',S-trióxido de flufenazina, Mikromol
Código de producto. 30460422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460422 4 x 25 mg 100 miligramos
18072190 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460422 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0114.0400254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N,N',S-trióxido de flufenazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
CAS 2732347-04-3
Nombres de analitos o componentes Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O4 S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3O4S.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)33(21)32)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 2-[1,4-dióxido-4-[3-[5-oxo-2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazina-1,4-diio-1-il]etanol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 558.44
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.113 g/mol