Learn More
Diclorhidrato de flufenazina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de flufenazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluphenazine dihydrochloride |
| CAS | 146-56-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluphenazine dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H26 F3 N3 O S . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fluphenazine Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol hydrochloride (1:2), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinylpropyl]piperazine dihydrochloride, 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]propyl]-2-trifluoromethylphenothiazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Anatensol, Dapotum, Fludecan, Flufenazin, Fluorophenazine dihydrochloride, Fluphenazine chloride, Fluphenazine dihydrochloride, Fluphenazine hydrochloride, Liogen, Lyogen, Lyorodin, Mirenil, Moditen, OMCA, Permitil, Permitil hydrochloride, Prolinate, Prolixin, Siqualone, Squibb 4918, Tensofin, Trancin, Valamina |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato |
| Mostrar más |